Merck
SAB4700954
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lactoferrin antibody produced in mouse
clone LF5-1D2
Synonim(y):
LF, LTF, Lactotransferrin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LF5-1D2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
AAH15822
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LTF(4057)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody LF5-1D2 recognizes lactoferrin, an iron-binding glycoprotein of about 90 kDa, which has anti-inflammatory, immunomodulatory and anti-microbial properties.
Immunogen
human lactoferrin
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.