Kluczowe dokumenty
SAB2701147
Sigma-Aldrich
Anti-LTF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GIG12, HLF2, LF, LTF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LTF(4057)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 98 i 412 laktoferyny według AAH15822
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten należy do rodziny genów transferyny, a jego produkt białkowy znajduje się w granulkach wtórnych neutrofili. Białko to jest głównym białkiem wiążącym żelazo w mleku i wydzielinach organizmu o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, co czyni go ważnym składnikiem niespecyficznego układu odpornościowego. Białko wykazuje szerokie spektrum właściwości, w tym regulację homeostazy żelaza, obronę gospodarza przed szerokim zakresem infekcji mikrobiologicznych, aktywność przeciwzapalną, regulację wzrostu i różnicowania komórek oraz ochronę przed rozwojem raka i przerzutami. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 1% BSA, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)