Kluczowe dokumenty
SAB4700875
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD35wytwarzane u myszy
clone E11
Synonim(y):
C3BR, C4BR, CR1, KN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
P17927
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CR1(1378)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne E11 rozpoznaje CD35 (CR1), glikoproteinę typu I ulegającą ekspresji na granulocytach, monocytach, komórkach B, pęcherzykowych komórkach dendrytycznych, erytrocytach, podgrupach komórek NK i T, a także np. na podocytach kłębuszków nerkowych.
Immunogen
Komórki ostrej białaczki monocytowej i prawidłowe monocyty krwi
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)