Merck
SAB1305601
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-PDHE1A(S232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PDHA1, PDHE1-A type I, PHE1A, Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43296 Da
reaktywność gatunkowa
human
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer232)
informacje o genach
human ... PDHA1(5160)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huadan Xu et al.
International journal of oncology, 57(3), 733-742 (2020-07-25)
The Warburg effect is a unique metabolic feature of the majority of tumor cells and is closely related to chemotherapeutic resistance. Pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDK1) is considered a 'switch' that controls the fate of pyruvate in glucose metabolism. However, to