Kluczowe dokumenty
SAB4700811
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD274wytwarzane u myszy
clone 29E.2A3
Synonim(y):
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1L1, PDL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
29E.2A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NP_054862
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD274(29126)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 29E.2A3 rozpoznaje CD274 / PD-L1 (znane również jako B7-H1), białko transmembranowe typu I o masie 40 kDa wyrażane przez komórki dendrytyczne, aktywowane limfocyty T, aktywowane monocyty oraz w różnych tkankach, przede wszystkim w sercu i mięśniach szkieletowych, łożysku i płucach, a także w wielu komórkach nowotworowych, w tym w chłoniakach z komórek T, czerniakach i glejakach.
Immunogen
Ludzki CD274 o pełnej długości
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)