Merck
MABC290
Przeciwciało anty-PDL-1/CD274, klon 3F2.1
clone 3F2.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PDL-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F2.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F2.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Ligand 1 programowanej śmierci komórki (PDL-1) jest białkiem związanym z B7, należącym do rodziny BTN/MOG. PDL-1 jest niezbędny do proliferacji komórek T i produkcji IL10 i IFNG. PDL-1 zmniejsza wydzielanie IL-2 i IL-10 z komórek T pamięci poprzez hamowanie komórkowych odpowiedzi immunologicznych. PDL-1 może być zaangażowany w zmniejszanie odpowiedzi allogenicznych CD4+ komórek T pamięci na komórki śródbłonka. PDL-1 wykazuje wysoką ekspresję w sercu, mięśniach szkieletowych, łożysku i płucach oraz słabą ekspresję w grasicy, śledzionie, nerkach i wątrobie.
Zaobserwowano ~40 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 33 kDa; jednak białko to może być obserwowane przy wyższych masach cząsteczkowych z powodu ciężkiej glikozylacji.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego PDL-1/CD274.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 i 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło PDL-1/CD274 odpowiednio w ludzkim migdałku i tkance mięśni szkieletowych.
Przeciwciało anty-PDL-1/CD274, klon 3F2.1 jest przeciwciałem przeciwko PDL-1/CD274 do stosowania w western blottingu i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDL-1/CD274 in 10 µg of human skeletal muscle tissue.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC29004053252975592