SAB4700727
IgM-purified Isotype Control murine
clone PFR-03, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.42
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
klon
PFR-03, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
To mysie przeciwciało monoklonalne IgM (klon PFR-03) reaguje z nieokreślonym epitopem na patogenie roślinnym.
Specyficzność barwienia przez przeciwciała monoklonalne do antygenów docelowych powinna być zweryfikowana przez ustalenie ilości niespecyficznego wiązania przeciwciał. Zwłaszcza przy wyższym stężeniu (ponad 15 μg/ml) barwienie przeciwciałem zwykle ma znaczące tło. W tym celu niereaktywna immunoglobulina o tym samym izotypie jest włączona jako kontrola negatywna dla każdego specyficznego przeciwciała monoklonalnego stosowanego w danym teście immunologicznym. Przeciwciało monoklonalne PFR-03, wygenerowane przeciwko patogenowi roślinnemu, nie reaguje krzyżowo z innymi gatunkami, a zatem całe tło, które można zaobserwować podczas pracy z tym przeciwciałem, byłoby wynikiem ogólnych niespecyficznych interakcji między mysią cząsteczką IgM a odpowiednią próbką w określonych warunkach.
Specyficzność barwienia przez przeciwciała monoklonalne do antygenów docelowych powinna być zweryfikowana przez ustalenie ilości niespecyficznego wiązania przeciwciał. Zwłaszcza przy wyższym stężeniu (ponad 15 μg/ml) barwienie przeciwciałem zwykle ma znaczące tło. W tym celu niereaktywna immunoglobulina o tym samym izotypie jest włączona jako kontrola negatywna dla każdego specyficznego przeciwciała monoklonalnego stosowanego w danym teście immunologicznym. Przeciwciało monoklonalne PFR-03, wygenerowane przeciwko patogenowi roślinnemu, nie reaguje krzyżowo z innymi gatunkami, a zatem całe tło, które można zaobserwować podczas pracy z tym przeciwciałem, byłoby wynikiem ogólnych niespecyficznych interakcji między mysią cząsteczką IgM a odpowiednią próbką w określonych warunkach.
Immunogen
Phytophthora sp.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)