Kluczowe dokumenty
SAB4700706
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD90-FITC antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Thy-1
Wybierz wielkość
100 TEST
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, nonhuman primates, human, dog
metody
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THY1(7070)
Opis ogólny
Antygen powierzchniowy komórek Thy-1 (Thy-1)/CD90 (cluster of differentiation 90) jest glikoproteiną o masie 25-37 kDa zakotwiczoną w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Po raz pierwszy wykryto ją w komórkach T myszy. Thy-1 ulega ekspresji w tymocytach, limfocytach T, neuronach, hematopoetycznych komórkach macierzystych, nowotworowych komórkach macierzystych, komórkach śródbłonka i fibroblastach. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 11q23.
Immunogen
Komórki erytroleukemii HEL
Działania biochem./fizjol.
Antygen powierzchniowy komórek Thy-1 (Thy-1)/CD90 (cluster of differentiation 90) jest zaangażowany w aktywację komórek T, modulację wzrostu zapalenia nerwów, pęcherzykowe uwalnianie neuroprzekaźnika w synapsie, adhezję astrocytów, apoptozę w komórkach rakowych, supresję guza, gojenie się ran, zwłóknienie i fibrogenezę. Kontroluje również adhezję ogniskową fibroblastów, organizację cytoszkieletu i migrację komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Further mapping of an ataxia-telangiectasia locus to the chromosome 11q23 region.
Sanal O, et al.
American Journal of Human Genetics, 47(5), 860-860 (1990)
A reduction in CD90 (THY-1) expression results in increased differentiation of mesenchymal stromal cells.
Moraes DA, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 7(1), 97-97 (2016)
Produkty
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.