MABT117
Anti-Endoglin (CD105) Antibody, clone 44G4
clone 44G4, from mouse
Synonim(y):
Endoglin, CD104
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
44G4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENG(2022)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to IP Endoglin from HOON, NALM-6, 3104, 3161, HL-60, U-937, EM-3 and KG-1a cells (Gougos, A., and Letarte, M. (1988). J Immunol. 141(6):1925-1933).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Endoglin in HUVEC cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HUVEC cells
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.