Kluczowe dokumenty
SAB4700702
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62P-FITC antibody produced in mouse
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-P-selectin
Wybierz wielkość
100 TEST
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AK4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
metody
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELP(6403)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało HI62P rozpoznaje CD62P (selektynę P), jednołańcuchową glikoproteinę transbłonową typu I o masie cząsteczkowej 140 kD, obecną w wydzielniczych granulkach alfa płytek krwi, ciałkach Weibela-Palade'a w komórkach śródbłonka i megakariocytach; po aktywacji jest przenoszona do błony plazmatycznej.
Immunogen
Ludzkie płytki krwi
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)