Kluczowe dokumenty
05-368MG
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Ser/Thr-Pro MPM-2
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
1 MG
9260,00 zł
9260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
9260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
9260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MPM-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... FOXM1(2305)
Opis ogólny
To przeciwciało rozpoznaje różne białka, które są fosforylowane podczas mitozy.
Po wejściu w fazę M (mitozy) wiele białek jest fosforylowanych bezpośrednio lub pośrednio przez czynnik promujący fazę M (MPF). Przeciwciało monoklonalne MPM2 wiąże się z epitopem zawierającym fosfoaminokwasy (peptydy zawierające domeny LTPLK i FTPLQ) obecne na ponad 50 białkach komórek eukariotycznych w fazie M.
Specyficzność
Rozpoznaje fosforylowane seryny lub treoniny, po których następuje prolina.
Immunogen
Lizat cytozolowy mitotycznych ludzkich komórek HeLa
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykrywaj fosfo-Ser/Thr-Pro MPM-2, znane również jako białko mitotyczne #2, za pomocą przeciwciała anty-fosfo-Ser/Thr-Pro MPM-2 (mysie przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w testach ELISA, IHC, IP i WB.
Jakość
routinely evaluated in immunoblot on colcemid treated human HeLa carcinoma cells
Opis wartości docelowych
różni się w zależności od wykrytego białka
Postać fizyczna
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku G Oczyszczona immunoglobulina w mysiej IgG w 1,0 ml PBS niezawierającego konserwantów.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek HeLa traktowane kolcemidem (pas 2), komórki mitotyczne A431 utrwalone 3,7% paraformaldehydem
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rong Sang et al.
Cell & bioscience, 12(1), 78-78 (2022-06-02)
Mental retardation is a complex neurodevelopmental disorder. NPAT, a component of the histone locus body (HLB), has been implicated as a candidate gene for mental retardation, with a mechanism yet to be elucidated. We identified that mxc, the Drosophila ortholog
Phosphoproteins are components of mitotic microtubule organizing centers.
Vandre, D D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 4439-4443 (1984)
Makoto T Hayashi et al.
Nature, 522(7557), 492-496 (2015-06-26)
Tumour formation is blocked by two barriers: replicative senescence and crisis. Senescence is triggered by short telomeres and is bypassed by disruption of tumour-suppressive pathways. After senescence bypass, cells undergo crisis, during which almost all of the cells in the
Sequence-specific and phosphorylation-dependent proline isomerization: a potential mitotic regulatory mechanism.
Yaffe, M B, et al.
Science (New York, N.Y.), 278, 1957-1960 (1997)
Mitosis-specific monoclonal antibody MPM-2 inhibits Xenopus oocyte maturation and depletes maturation-promoting activity.
Kuang, J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 86, 4982-4986 (1989)