Przejdź do
SAB4701010
Przeciwciało monoklonalne anty-CD62Pwytwarzane u myszy
clone HI62P
Synonim(y):
GMP140, GRMP, PADGEM, SELP, Selektyna P
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HI62P, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HI62P, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
accession no.
BC068533
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SELP(6403)
General description
Przeciwciało HI62P rozpoznaje CD62P (selektynę P), jednołańcuchową glikoproteinę transbłonową typu I o masie cząsteczkowej 140 kD, obecną w wydzielniczych granulkach alfa płytek krwi, ciałkach Weibela-Palade'a w komórkach śródbłonka i megakariocytach; po aktywacji jest przenoszona do błony plazmatycznej.
Immunogen
Ludzkie płytki krwi
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700941SAB4700681SAB4700702
description
clone HI62P
description
clone AK4
description
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
conjugate
FITC conjugate
Gene Information
human ... SELP(6403)
Gene Information
human ... SELP(6403)
Gene Information
human ... SELP(6403)
Gene Information
human ... SELP(6403)
clone
HI62P, monoclonal
clone
AK4, monoclonal
clone
AK4, monoclonal
clone
AK4, monoclonal
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
technique(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
technique(s)
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, flow cytometry: suitable, immunoblotting: suitable, FUNC: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)