SAB4700622
Monoclonal Anti-Ly6g-FITC antibody produced in rat
clone RB6-8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Gr-1, Anti-Gr1, Anti-Ly-6G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RB6-8C5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ly6g(546644)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie