Merck
MABS482
Przeciwciało anty-PL Scramblase 1, klon 1A8
clone 1A8, from mouse
Synonim(y):
Phospholipid scramblase 1, PL Scramblase 1, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, Erythrocyte phospholipid scramblase, MmTRA1b
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A8, monoclonal
Application:
immunohistochemistry
immunoprecipitation (IP)
western blot
Species reactivity:
human, mouse
Citations:
2
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Uniprot accession no.:
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-PL Scramblase 1, klon 1A8, clone 1A8, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... PLSCR1(5359)
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło PL Scramblase 1 w 10 µg lizatu komórek A549.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PL Scramblase 1 w tkance okrężnicy myszy.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła skramblazę PL 1 w płytkach krwi i tkance płucnej myszy typu dzikiego i PLSCR3-/-, ale nie PLSCR1-/-, podczas gdy niewielka ilość lub brak skramblazy PL 1 została wykryta w próbkach adipocytów lub mięśni od zwierząt typu dzikiego lub z nokautem (Wiedmer, T., et al. (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(36):13296-13301).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła za pośrednictwem retrowirusa ektopową ekspresję mysiego PLSCR1 w immortalizowanych komórkach progenitorowych szpiku SCF-ER-Hoxb8 od myszy PLSCR1-/- (Chen, C.W., et al. (2011). J Leukoc Biol. 90(2):221-233).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała PL scramblase 1 z mysich komórek tucznych pochodzących ze szpiku kostnego (BMMC) po aktywacji receptora IgE. Fosforylacja tyrozyny skramblazy PL 1 została następnie sprawdzona przez Western blotting z klonem 4G10 (Kassas, A., et al. (2014). PLoS One. 9(10):e109800).
Anti-PL Scramblase 1 Antibody, clone 1A8 to przeciwciało przeciwko PL Scramblase 1 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii i immunoprecypitacji.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
General description
Skramblaza fosfolipidowa 1 (UniProt O15162; znana również jako Ca(2+)-zależna skramblaza fosfolipidowa 1, skramblaza fosfolipidowa erytrocytów, MmTRA1b, PL skramblaza 1) jest kodowana przez gen PLSCR1 (znany również jako MMTRA1B) (Gene ID 5359) u człowieka. Fosfolipidy błony plazmatycznej są rozmieszczone asymetrycznie między wewnętrznymi i zewnętrznymi listkami. Taka asymetryczna dystrybucja załamuje się w odpowiedzi na krzepnięcie krwi i apoptozę, powodując "mieszanie się" fosfolipidów między dwoma listkami błony plazmatycznej. Flippazy, floppazy i scramblazy to trzy typy enzymów, o których wiadomo, że pośredniczą w transbłonowym ruchu lipidów. Flippazy i floppazy działają poprzez mechanizm zależny od ATP, podczas gdy skramblazy pośredniczą w ruchu przezbłonowym w sposób nieselektywny i niezależny od energii. Pierwotnie zidentyfikowana w 1996 roku jako białko transmembranowe erytrocytów typu II o masie 37 kDa, które pośredniczy w zależnej od wapnia redystrybucji fosfolipidów błonowych, PL Scramblase 1 jest produktem białkowym kodowanym przez założycielskiego członka rodziny genów PLSCR (PLSCR1-5). Wszyscy członkowie rodziny PLSCR, z wyjątkiem PLSCR2, posiadają bogaty w prolinę region N-końcowy zawierający domeny PxxP i PPxY, region bogaty w cysteinę, konserwowaną domenę wiążącą wapń (EF-hand-like) oraz domniemany region transbłonowy wzbogacony w aminokwasy hydrofobowe. Ponadto PLSCR1 zawiera sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) i domenę wiążącą DNA, które są niezbędne do jego lokalizacji jądrowej i związanej z nią funkcji jądrowej. Oprócz PLSCR, członkowie rodziny TMEM16 i XKR również pośredniczą w aktywności skramblazy.
Zaobserwowano ~35 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej PL Scramblase 1.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PL Scramblase 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genomewide CRISPR knockout screen identified PLAC8 as an essential factor for SADS-CoVs infection.
Tse, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 119, e2118126119-e2118126119 (2023)
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."