Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
RB6-8C5, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Level
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RB6-8C5, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
General description
Przeciwciało RB6-8C5 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało RB6-8C5 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów. Uwaga: Zgłaszano, że przeciwciało RB6-8C5 reaguje krzyżowo z Ly-6C na komórkach wyrażających ten antygen (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151:2399-2408 i Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) i był cytowany w literaturze w celu identyfikacji Ly-6G/Ly-6C. Inne doniesienia sugerują, że to przeciwciało jest specyficzne dla Ly-6G, bez reaktywności krzyżowej dla Ly-6C (Nagendra S. i Schlueter AJ. 2003. Cytometry A, 58(2): 195-200.
To szczurze przeciwciało monoklonalne Anti-Ly-6G (Gr-1) (mysie), PE-Cy7, klon RB6-8C5 zatwierdzone do stosowania w IHC, cytometrii przepływowej i IP do wykrywania Ly-6G (Gr-1).
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G (Gr-1) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G (Gr-1) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF473 | 04053252962431 |