Kluczowe dokumenty
SAB4700611
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXP3-PE antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP3(50943)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 3G3 rozpoznaje N-końcowy region FoxP3, czynnika transkrypcyjnego o masie 47-55 kDa, który jest głównym regulatorem rozwoju i funkcji limfocytów T regulatorowych.
Immunogen
Rekombinowany mysi FoxP3 o pełnej długości znakowany His
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 3 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)