Przejdź do
MABF462
Przeciwciało anty-Foxp3 (mysz), APC, klon 3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Forkhead box protein P3, Scurfin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
3G3, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Foxp3(20371)
General description
Przeciwciało 3G3 reaguje z mysim Foxp3, czynnikiem transkrypcyjnym o masie 50-55 kDa, który jest centralnym regulatorem aktywności komórek T i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcji regulatorowych komórek T (Treg). Foxp3 ulega ekspresji na konstytutywnie wysokim poziomie w komórkach Treg, które są dalej identyfikowane jako CD4+ CD25+. W spoczynkowych konwencjonalnych limfocytach T (CD4+ CD25-) ekspresja Foxp3 jest ograniczona, a po aktywacji TCR jest wyrażana tylko przejściowo i w niewielkiej części komórek. Wykazano jednak, że czynnik wzrostu TGF-beta indukuje ekspresję Foxp3 w naiwnych limfocytach T, napędzając ich rozwój w Foxp3+ Treg, które nazywane są "indukowanymi" lub "adaptacyjnymi" Treg. Komórki te są fenotypowo podobne do tak zwanych "naturalnych" Treg (CD4+ CD25high Foxp3+), które pochodzą z grasicy i stanowią większość komórek Treg. Treg mają kluczowe znaczenie dla utrzymania tolerancji obwodowej i są zaangażowane w rozwój autoimmunizacji. Ważne jest, aby przejrzeć literaturę przy wyborze przeciwciała dla antygenu Foxp3 w cytometrii przepływowej, ponieważ można zaobserwować wysokie tło lub niespecyficzne barwienie. Przeciwciało 3G3 może być stosowane do wewnątrzkomórkowego wykrywania Foxp3 w komórkach myszy i makaka Rhesus.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-Foxp3 (mysie), APC i klon 3G3 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Foxp3.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF730MABF464MABF731
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Foxp3(20371)
Gene Information
mouse ... Foxp3(20371)
Gene Information
mouse ... Foxp3(20371)
Gene Information
mouse ... Foxp3(20371)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
FITC conjugate
clone
3G3, monoclonal
clone
3G3, monoclonal
clone
3G3, monoclonal
clone
3G3, monoclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF46204053252960512