SAB4700559
Monoclonal Anti-Cd80 antibody produced in hamster
clone 16-10A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16-10A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, canine
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd80(12519)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)