Merck
CBL154
Przeciwciało anty-H-CAM, klon F10-44-2
clone F10-44-2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD44
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
F10-44-2, monoclonal
Application:
FACS, IHC (p), IP
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F10-44-2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD44(960)
Application
Identyfikacja komórek CD44 dodatnich za pomocą cytometrii przepływowej i immunocytochemii, w szczególności przy użyciu utrwalonych w formalinie skrawków tkanek limfoidalnych i nabłonkowych zatopionych w parafinie (zalecane jest odzyskiwanie antygenu w wysokiej temperaturze w 10 mM buforze cytrynianowym, pH 6,0).
Badania obejmujące wiązanie komórek T, B, monocytów, granulocytów T i B z HEV podczas krążenia limfocytów i przemieszczania się leukocytów do miejsc zapalnych.
Badania funkcji HCAM (receptora naprowadzającego).
Immunoprecypitacja.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-H-CAM, klon F10-44-2 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IP, IH, IH(P) do wykrywania H-CAM.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: Migdałek; wybarwia wszystkie komórki T w parakorteksie.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c