Kluczowe dokumenty
SAB3701044
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG IgA IgM (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
1 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Przeciwciało drugorzędowe zostało przygotowane z polispecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu antygenów sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji krzyżowej w celu usunięcia niepożądanych swoistości. Test immunoelektroforezy wykazał pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy koziej, mysiej IgG, mysiej IgA i mysiej IgM. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko białkom surowicy bydlęcej, końskiej lub ludzkiej. Odczynnik ten jest odpowiedni do wykrywania wszystkich izotypów myszy i kombinacji łańcuchów. Test ELISA został użyty do potwierdzenia swoistości przy mniej niż 1% sygnału docelowego.
Immunogen
Mysz IgG IgA i IgM cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Lv et al.
Oncology letters, 15(1), 1103-1112 (2018-02-10)
Intraoperative manipulation causes circulating tumor cell (CTC) shedding into the blood and accelerates metastasis in non-small cell lung cancer (NSCLC). The present study was conducted to assess the degree of dissemination resulting from surgery and to explore the biological features
Yulan Zhen et al.
Oncology letters, 15(5), 6562-6570 (2018-05-05)
The effects of hydrogen sulfide (H2S) on cancer are controversial. Our group previously demonstrated that exogenous H2S promotes the development of cancer via amplifying the activation of the nuclear factor-κB signaling pathway in hepatocellular carcinoma (HCC) cells (PLC/PRF/5). The present
Yin-Ling Zhang et al.
Oncotarget, 12(4), 366-378 (2021-03-05)
The effects and mechanisms of folic acid (FA) as a chemopreventive agent for tumorigenesis of hepatocellular carcinoma (HCC) remain unclear. In this study, the QSG-7701, a human normal liver cell line, was cultured in different FA levels (High, Normal or
Ming Tu et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 1713-1721 (2017-03-06)
Cluster of differentiation 164 (CD164), a sialomucin, has been demonstrated to be involved in the regulation of proliferation, apoptosis, adhesion and differentiation in multiple cancers. CD164 is regarded to be a potential promotor of tumor growth. However, the involvement of