SAB4700515
Monoclonal Anti-CD71 antibody produced in mouse
clone MEM-75, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TFRC, Anti-Transferrin Receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-75, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFRC(7037)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cluster of differentiation 71 (CD71), znany również jako receptor transferyny, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3q29. CD71 jest obecny na komórkach o wysokiej proliferacji.
Przeciwciało MEM-75 reaguje z antygenem CD71 (receptorem transferyny), homodimeryczną glikoproteiną transbłonową typu II o masie 95 kDa, która ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach B i T, makrofagach i prekursorach erytroidalnych; jest tracona na spoczynkowych leukocytach krwi.
Immunogen
Linia ludzkich komórek pre-B NALM-6
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-CD71 wyprodukowane u myszy zostało użyte w teście koimmunoprecypitacji.
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 4 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 71 (CD71) funkcjonuje jako białko regulatorowe żelaza. Nadekspresja tego genu jest związana z rozwojem różnych typów nowotworów, w tym raka dróg żółciowych (CCA). Dlatego też białko CD71 jest uważane za potencjalny cel terapeutyczny dla CCA i przeciążenia żelazem. Kodowane białko ułatwia oddychanie mitochondrialne i produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) w ludzkich komórkach gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC), co jest niezbędne dla ich wzrostu nowotworowego. Zatem nieprawidłowa ekspresja CD71 może również prowadzić do rozwoju raka trzustki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Upregulation of transferrin receptor-1 induces cholangiocarcinoma progression via induction of labile iron pool
Jamnongkan W
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39 (2017)
Roquin binds microRNA-146a and Argonaute2 to regulate microRNA homeostasis
Srivastava M
Nature Communications (2015)
Transferrin receptor (CD71) is a marker of poor prognosis in breast cancer and can predict response to tamoxifen
Habashy HO
Breast Cancer Research and Treatment, 119, 283-293 (2010)
Transferrin receptor regulates pancreatic cancer growth by modulating mitochondrial respiration and ROS generation.
Jeong SM
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471, 373-379 (2016)
NotI linking/jumping clones of human chromosome 3: mapping of the TFRC, RAB7 and HAUSP genes to regions rearranged in leukemia and deleted in solid tumors.
Kashuba VI
Febs Letters, 419, 181-185 (1997)