Przejdź do
CTAC
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
dog thyroid
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 78
Morphology:
Epithelial-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
dog thyroid
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90071812-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90071812-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Test komórek naturalnych zabójców psów.
Biochem/physiol Actions
Gruczolakorak tarczycy u psów
Linia komórkowa CTAC pochodzi od 7-letniej samicy boksera z gruczolakorakiem tarczycy typu drobnokomórkowego. Stwierdzono, że CTAC jest wysoce podatna na zastosowanie w testach uwalniania chromu z komórek naturalnych zabójców psów.
Preparation Note
RPMI 1640 lub MEM + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:5 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94090183CB_94090184CB_89050908
vibrant-m
CTAC
vibrant-m
8305C
vibrant-m
8505C
vibrant-m
A-72
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94090183, human thyroid, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94090184, human thyroid, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
packaging
tube of 5 μg 90071812-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90071812-1VL
packaging
pkg of vial of cells 94090183-1VL, tube of 5 μg 94090183-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 94090184-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94090184-1VL
packaging
pkg of vial of cells 89050908-1VL, tube of 5 μg 89050908-DNA-5UG
biological source
dog thyroid
biological source
human thyroid
biological source
human thyroid
biological source
dog thigh
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)