Kluczowe dokumenty
SAB4700252
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD26 antibody produced in mouse
clone BA5b, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DPP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BA5b, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPP4(1803)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne BA5b rozpoznaje CD26, glikoproteinę błonową typu II o masie 110 kDa, która jest peptydazą ulegającą ekspresji na dojrzałych tymocytach, limfocytach T (szczególnie aktywowanych), limfocytach B, komórkach NK i makrofagach.
Immunogen
Klon ludzkich komórek T
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy ludzkich komórek krwi metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 1,5 μg/ml próbki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)