SAB4700253
Monoclonal Anti-CD26-APC antibody produced in mouse
clone BA5b, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DPP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BA5b, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPP4(1803)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne BA5b rozpoznaje CD26, glikoproteinę błonową typu II o masie 110 kDa, która jest peptydazą ulegającą ekspresji na dojrzałych tymocytach, limfocytach T (szczególnie aktywowanych), limfocytach B, komórkach NK i makrofagach.
Immunogen
Klon ludzkich komórek T
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?