Przejdź do
SAB56000332
Królicze przeciwciało monoklonalne anty-CD73
clone RM431, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
5′-nukleotydaza, 5′-NT, Ekto-5′-nukleotydaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
RM431, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RM431, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:250 , western blot: 1:1000- 1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko CD73
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z ludzkim CD73
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro , zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4702009SAB1305647MABD122
description
clone RM431, affinity purified immunoglobulin
description
-
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
clone AA60-E3-3, from mouse
species reactivity
human
species reactivity
( Non-human primates), human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
clone
RM431, monoclonal
clone
AD2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
AA60-E3-3, monoclonal
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Gene Information
human ... NT5E(4907)
Gene Information
human ... NT5E(4907)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)