SAB4700151
Monoclonal Anti-CD30-PE antibody produced in mouse
clone MEM-268, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ki-1, Anti-TNFRSF8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-268, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF8(943)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-268 rozpoznaje zewnątrzkomórkową część CD30 (antygen Ki-1), jednołańcuchową glikoproteinę o masie 105 kDa ulegającą ekspresji na komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga; występuje również w chłoniakach Burkitta i B.chłoniakach, limfocytach T i B zakażonych wirusem oraz na normalnych limfocytach B i T po aktywacji (limfocytach T wytwarzających cytokiny typu Th2 oraz na limfocytach T CD4+/CD8+, które wykazują koekspresję CD45RO i receptora IL4).
Immunogen
Wektor ekspresyjny zawierający CD30 cDNA (zawiesina wzmacniająca linii komórkowej THP-1)
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?