Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
989,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026Szczegóły
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Monomer ≥97 % | description - | description heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (PAGE) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 20 mg/mL | solubility H2O: soluble 50 mg/mL | solubility 0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL | solubility water: soluble (40 mg/ml) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?