Merck
SAB4600175
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 647 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
466,00 zł
250 μL
906,00 zł
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
466,00 zł
250 μL
906,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 647 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
goat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 650 nm; λem 665 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko rozpowszechnionym przeciwciałem w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa, pierwotna struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. IgG matki biernie uodparnia niemowlęta. 6338 647 to najwyższej jakości barwnik dalekiej czerwieni na bazie cyjaniny, o masie cząsteczkowej ~836 i linii lasera wzbudzającego przy 633nm, 635nm lub 640nm. 6338 647 ma maksima absorpcji/emisji przy 650/665nm.
Specyficzność
Wiąże wszystkie kozie IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy kurczaka, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, królika i szczura).
Immunogen
kozie IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noemi Anna Pesce et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(22), 10480-10493 (2021-10-09)
In retinopathy of prematurity (ROP), the abnormal retinal neovascularization is often accompanied by retinal neuronal dysfunction. Here, a rat model of oxygen-induced retinopathy (OIR), which mimics the ROP disease, was used to investigate changes in the expression of key mediators
Noemi Anna Pesce et al.
Cells, 10(1) (2021-01-23)
During retinal development, a physiologic hypoxia stimulates endothelial cell proliferation. The hypoxic milieu warrants retina vascularization and promotes the activation of several mechanisms aimed to ensure homeostasis and energy balance of both endothelial and retinal cells. Autophagy is an evolutionarily
Altair Brito Dos Santos et al.
Cell reports. Medicine, 4(12), 101308-101308 (2023-12-13)
De novo mutations in STXBP1 are among the most prevalent causes of neurodevelopmental disorders and lead to haploinsufficiency, cortical hyperexcitability, epilepsy, and other symptoms in people with mutations. Given that Munc18-1, the protein encoded by STXBP1, is essential for excitatory
Filippo Locri et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(9), 1273-1283 (2019-06-28)
Puncture-induced iris neovascularization (rubeosis iridis; RI) in mice is associated with upregulation of extracellular matrix (ECM) degradation and inflammatory factors. The anti-angiogenic and anti-inflammatory efficacy of UPARANT in reducing RI was determined by noninvasive, in vivo iris vascular densitometry, and
Jeff R Jones et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(37), 7986-7995 (2018-08-08)
The suprachiasmatic nucleus (SCN) synchronizes circadian rhythms in behavior and physiology to the external light cycle, but the mechanisms by which this occurs are unclear. As the neuropeptide vasoactive intestinal peptide (VIP) is important for circadian light responses, we tested