Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4600141
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 633 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 633 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 630 nm; λem 650 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko rozpowszechnionym przeciwciałem w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa, pierwotna struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Matczyne IgG biernie uodparnia niemowlęta.
CF to seria wysoce rozpuszczalnych w wodzie barwników fluorescencyjnych o długości fali rozszerzonej w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni (IR) do znakowania biomolekuł, głównie białek i kwasów nukleinowych. Podstawową strukturą barwników CF są barwniki cyjaninowe lub rodaminowe. CF 633 wytwarzają najjaśniejsze koniugaty przeciwciał spośród spektralnie podobnych barwników, gdy są wzbudzane laserem He-Ne 633nm lub czerwonym laserem diodowym 635nm. Najważniejszą zaletą CF 633 jest jego doskonała fotostabilność. Masa cząsteczkowa CF 633 wynosi ~820, a jego maksima absorpcji/emisji znajdują się przy 630/650nm.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z ludzkimi, mysimi i szczurzymi białkami surowicy)
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vsevolod A Zinserling et al.
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 29(2), 281-297 (2022-06-24)
In spite of intensive studies of different aspects of a new coronavirus infection, many issues still remain unclear. In a screening analysis of histopathology in l200 lethal cases, authors succeeded in performing a wide spectrum of immune histochemical reactions (CD2
Katy E Pannoni et al.
Hippocampus, 33(3), 182-196 (2023-02-11)
CA2 is an understudied subregion of the hippocampus that is critical for social memory. Previous studies identified multiple components of the mitochondrial calcium uniporter (MCU) complex as selectively enriched in CA2. The MCU complex regulates calcium entry into mitochondria, which
Malay K Sannigrahi et al.
Molecular oncology, 13(5), 1092-1109 (2019-02-13)
Cadherin-23 (Cdh23), a long-chain non-classical cadherin, exhibits strong homophilic and heterophilic binding. The physiological relevance of strong heterophilic binding with protocadherin-15 at neuroepithelial tip links is well-studied. However, the role of Cdh23 homodimers in physiology is less understood, despite its
P Casali et al.
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology, 37(1), 1-23 (1997)