Merck
SAB4600032
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
466,00 zł
250 μL
906,00 zł
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
466,00 zł
250 μL
906,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
goat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Wiąże wszystkie kozie IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy kurczaka, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, królika i szczura).
Immunogen
kozie IgG (H+L)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ronald Allan M Panganiban et al.
Nature communications, 14(1), 47-47 (2023-01-05)
Obesity increases asthma prevalence and severity. However, the underlying mechanisms are poorly understood, and consequently, therapeutic options for asthma patients with obesity remain limited. Here we report that cholecystokinin-a metabolic hormone best known for its role in signaling satiation and
Arshia Ehsanipour et al.
APL bioengineering, 5(1), 016104-016104 (2021-03-18)
Biomaterials are being developed as therapeutics for spinal cord injury (SCI) that can stabilize and bridge acute lesions and mediate the delivery of transgenes, providing a localized and sustained reservoir of regenerative factors. For clinical use, direct injection of biomaterial
Jiaxing Wang et al.
Molecular vision, 24, 174-186 (2018-02-22)
The present study is designed to identify the influences of genetic background on optic nerve regeneration using the two parental strains (C57BL/6J and DBA/2J) and seven BXD recombinant inbred mouse strains. To study regeneration in the optic nerve, Pten was
Joost le Feber et al.
Journal of neurophysiology, 118(1), 394-403 (2017-04-21)
In the core of a brain infarct, loss of neuronal function is followed by neuronal death within minutes. In an area surrounding the core (penumbra), some perfusion remains. Here, neurons initially remain structurally intact, but massive synaptic failure strongly reduces
Arshia Ehsanipour et al.
Cellular and molecular bioengineering, 12(5), 399-413 (2019-11-14)
Biomaterials can provide localized reservoirs for controlled release of therapeutic biomolecules and drugs for applications in tissue engineering and regenerative medicine. As carriers of gene-based therapies, biomaterial scaffolds can improve efficiency and delivery-site localization of transgene expression. Controlled delivery of