Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4504690
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Bax (pSer184) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer184)
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
Bif-1 (czynnik oddziałujący z BAX 1), białko indukujące zakrzywienie błony, znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13. Bif-1 jest również znany jako SH3GLB1 (domena SH3 zawierająca GRB2, endofilina B1)/ Endofilina B1. Należy do rodziny białek endofilin powodujących krzywiznę błony.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Bax wokół miejsca fosforylacji Ser184.
Zakres immunogenu: 143-192
Działania biochem./fizjol.
Bif-1 (BAX-interacting factor 1) odgrywa istotną rolę w apoptozie. Gen BAX może działać jako negatywny regulator autofagii w rozwoju CRC (raka jelita grubego). Brak Bif-1 wpływa na homeostazę lipidów i powoduje otyłość, a następnie insulinooporność.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The BAX gene as a candidate for negative autophagy-related genes regulator on mRNA levels in colorectal cancer.
Gil J, et al.
Medical Oncology (Northwood, London, England), 34(2), 16-16 (2017)
The substitution of Proline 168 favors Bax oligomerization and stimulates its interaction with LUVs and mitochondria.
Simonyan L, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(6), 1144-1155 (2017)
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review.
Pecina-Slaus N
Cancer Cell International, 10(1), 22-22 (2010)
Ying Liu et al.
Scientific reports, 6, 20453-20453 (2016-02-10)
Bif-1 is a membrane-curvature inducing protein that is implicated in the regulation of autophagy and tumorigenesis. Here, we report that Bif-1 plays a critical role in regulating lipid catabolism to control the size of lipid droplets and prevent the development