Kluczowe dokumenty
SAB2107063
Sigma-Aldrich
Anti-GFAP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human GFAP
Działania biochem./fizjol.
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FSLAGALNAGFKETRASERAEMMELNDRFASYIEKVRFLEQQNKALAAEL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aswin Hari et al.
Scientific reports, 7(1), 9836-9836 (2017-08-31)
Enhanced postnatal care (EPC) increases resilience to adversity in adulthood. Since microglia participate in shaping neural circuits, we asked how ablation of an inflammation-suppressing factor IRF2BP2 (Interferon Regulatory Factor 2 Binding Protein 2) in microglia would affect the responses to
Weigang Cui et al.
Molecular medicine reports, 22(2), 739-750 (2020-05-30)
Cognitive impairment and neuro‑inflammatory responses are the distinctive characteristics of Alzheimer's disease (AD). Tormentic acid (TA) is one of the major active components of Potentilla chinensis and has been demonstrated to have anti‑inflammatory properties. However, the potential effects of TA on