Kluczowe dokumenty
SAB5700345
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT2-Y690produkowane u królika
Synonim(y):
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113, STAT2
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
97
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.21 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr690)
informacje o genach
human ... STAT2(6773)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. W odpowiedzi na interferon (IFN), białko to tworzy kompleks ze STAT1 i białkiem p48 z rodziny czynników regulatorowych IFN (ISGF3G), w którym białko to działa jako transaktywator, ale nie ma zdolności do bezpośredniego wiązania DNA. Wykazano, że adaptor transkrypcji P300/CBP (EP300/CREBBP) oddziałuje specyficznie z tym białkiem, które uważa się za zaangażowane w proces blokowania odpowiedzi IFN-alfa przez adenowirusy. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y690 ludzkiego STAT2 (NP_005410.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)