Kluczowe dokumenty
SAB4504670
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FRS2 (pTyr436) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 57 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr436)
informacje o genach
human ... FRS2(10818)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substrat receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) 2 (FRS2) jest białkiem związanym z receptorem FGF (FGFR). Jest to związane z błoną białko adaptorowe, które znajduje się na ludzkim chromosomie 12q15.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego FRS2 wokół miejsca fosforylacji Tyr436.
Zakres immunogenu: 402-451
Działania biochem./fizjol.
Substrat 2 receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) (FRS2) jest niezbędny do aktywacji dalszych cząsteczek sygnałowych, które są zaangażowane w szlaki kinazy MAP (kinazy białkowej aktywowanej mitogenami) i AKT (kinazy białkowej B). Białko to odgrywa ważną rolę w sygnalizacji naskórkowego czynnika wzrostu (EGF). Odgrywa również ważną rolę w transformacji komórek i oporności na terapię. FRS2 pomaga łączyć receptory FGF, czynnika wzrostu nerwów (NGF) i czynnika neurotroficznego pochodzącego z komórek glejowych (GDNF) z kaskadą sygnalizacyjną kinazy Ras/mitogenu aktywowanego białka (MAP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EGFR and FGFR signaling through FRS2 is subject to negative feedback control by ERK1/2
Wu Y, et al.
Biological Chemistry, 384(8), 1215-1226 (2003)
Hyperactivated FRS2?-mediated signaling in prostate cancer cells promotes tumor angiogenesis and predicts poor clinical outcome of patients
Liu J, et al.
Oncogene, 35(14), 1750-1759 (2016)
Leo Y Luo et al.
Molecular cancer research : MCR, 13(3), 502-509 (2014-11-05)
High-grade serous ovarian cancers (HGSOC) are characterized by widespread recurrent regions of copy-number gain and loss. Here, we interrogated 50 genes that are recurrently amplified in HGSOC and essential for cancer proliferation and survival in ovarian cancer cell lines. FRS2