Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4504403
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (pTyr397) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 119 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr397)
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Opis ogólny
Białkowa kinaza tyrozynowa 2 (PTK2), znana również jako FAK (focal adhesion kinase), jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24-qter. Kodowane białko jest zlokalizowane w miejscach adhezji komórek i macierzy zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego FAK wokół miejsca fosforylacji Tyr397.
Zakres immunogenu: 364-413
Działania biochem./fizjol.
Białkowa kinaza tyrozynowa 2 (PTK2) jest niereceptorową kinazą tyrozynową, o której wiadomo, że reguluje migrację komórek, proliferację, przeżycie komórek i inwazyjność. Zwiększona ekspresja FAK (ogniskowej kinazy adhezyjnej) prowadzi do przerzutów nowotworów piersi i raka płuc. Zahamowanie aktywności kinazy tyrozynowej FAK zatrzymuje różne procesy komórkowe niezbędne do wzrostu guza. Dlatego inhibitory FAK są uważane za potencjalne metody terapeutyczne w leczeniu raka. FAK jest jednym z ważnych składników integrynowych kompleksów adhezyjnych (IAC) i odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dynamiki IAC. Interakcje komórek ze składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej i wieloma agonistami, takimi jak neuropeptydy, aktywują Ptk2. Ptk2 pośredniczy w sygnalizacji komórkowej poprzez swoje funkcje zależne/niezależne od kinazy. Zwiększoną regulację genu obserwuje się w raku wątrobowokomórkowym, któremu towarzyszy inwazja żyły wrotnej i przerzuty wewnątrzwątrobowe.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Focal adhesion kinase inhibitors in combination with erlotinib demonstrate enhanced anti-tumor activity in non-small cell lung cancer.
Howe G A, et al.
PLoS ONE, 11(3), e0150567-e0150567 (2016)
T Konry et al.
Talanta, 75(2), 564-571 (2008-03-29)
We present herein an effective and versatile method to fabricate a micro-patterned structure of conductive polymer, poly(pyrrole-benzophenone), on Indium Tin Oxide (ITO) glass chips for the subsequent photo-immobilization of various bioreceptor, antigens. Such methodologies are based on photolithography of ITO
F T Fiedorek et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 6(2), 123-126 (1995-02-01)
Focal adhesion kinase (pp125FAK or FAK) is a cytoplasmic protein-tyrosine kinase stimulated in response to cell interactions with extracellular matrix components and by exposure to a variety of agonists, including neuropeptides. FAK lacks Src-homology SH2 and SH3 domains, is highly
MicroRNA-7 inhibits cell proliferation, migration and invasion in human non-small cell lung cancer cells by targeting FAK through ERK/MAPK signaling pathway.
Cao Q, et al.
Oncotarget, 7(47), 77468-77468 (2016)
Iliet Payan et al.
International journal of oncology, 48(5), 2043-2054 (2016-03-18)
Focal adhesion kinase (FAK) is a non-receptor tyrosine kinase known to promote cell migration and invasiveness. Overexpression and increased activity of FAK are closely associated with metastatic breast tumors and are linked to poor prognosis. This study discovered an inverse