Kluczowe dokumenty
SAB4504299
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Casein Kinase II α (pTyr255) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr255)
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza kazeinowa II α (CK2) jest plejotropową kinazą serynowo-treoninową, która znajduje się na ludzkim chromosomie 16p13. 2-p13. 3.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kinazy kazeinowej II alfa wokół miejsca fosforylacji Tyr255.
Zakres immunogenu: 221-270
Działania biochem./fizjol.
Kinaza kazeinowa II α(CK2) reguluje polaryzację komórek T poprzez inicjowanie aktywacji komórek dendrytycznych. CK2 uczestniczy w rozwoju raka piersi. Mutacje w CK2 powodują zaburzenia neurorozwojowe i cechy dysmorficzne. Białko to indukuje pro-przeżyciowe i pro-zapalne szlaki sygnałowe.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
De novo mutations in CSNK2A1 are associated with neurodevelopmental abnormalities and dysmorphic features
Okur V, et al.
Human Genetics, 135(7), 699-705 (2016)
Assignment of the human casein kinase II [alpha][prime] subunit gene (CSNK2A1) to chromosome 16p13. 2-p13. 3
Yang-Feng TL, et al.
Genomics, 19(1) (1994)
Protein Kinase CK2 Controls the Fate between Th17 Cell and Regulatory T Cell Differentiation
Gibson SA, et al.
Journal of Immunology, 198(11), 4244-4254 (2017)
Protein kinase CK2 controls T-cell polarization through dendritic cell activation in response to contact sensitizers
de Bourayne M, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 101(3), 703-715 (2017)
CK2?/CSNK2A1 Phosphorylates SIRT6 and Is Involved in the Progression of Breast Carcinoma and Predicts Shorter Survival of Diagnosed Patients
Bae JS, et al.
The American Journal of Pathology, 186(12), 3297-3315 (2016)