Kluczowe dokumenty
SAB4500514
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase II α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CK II, CK2-α1, CK2A1, CKIIA, CSK21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Opis ogólny
Kinaza kazeinowa II α (CK2) jest plejotropową kinazą serynowo-treoninową, która znajduje się na ludzkim chromosomie 16p13.2-13.3.
Przeciwciało anty-kinaza kazeinowa II α wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kinazy kazeinowej II α.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kinazy kazeinowej II alfa.
Zakres immunogenu: 221-270
Działania biochem./fizjol.
Mutacje kinazy kazeinowej II α (CK2) powodują zaburzenia neurorozwojowe i cechy dysmorficzne. Reguluje polaryzację komórek T poprzez inicjowanie komórek dendrytycznych. CK2 uczestniczy w rozwoju raka piersi. Indukuje pro-przeżyciowe i pro-zapalne szlaki sygnałowe.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ets1 is a common element in directing transcription of the alpha and beta genes of human protein kinase CK2
Krehan A, et al.
European Journal of Biochemistry, 268(11), 3243-3252 (2001)
De novo mutations in CSNK2A1 are associated with neurodevelopmental abnormalities and dysmorphic features
Okur V, et al.
Human Genetics, 135(7), 699-705 (2016)
Protein kinase CK2 controls T-cell polarization through dendritic cell activation in response to contact sensitizers
de Bourayne M, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 101(3), 703-715 (2017)
CK2?/CSNK2A1 Phosphorylates SIRT6 and Is Involved in the Progression of Breast Carcinoma and Predicts Shorter Survival of Diagnosed Patients
Bae JS, et al.
The American Journal of Pathology, 186(12), 3297-3315 (2016)
Protein Kinase CK2 Controls the Fate between Th17 Cell and Regulatory T Cell Differentiation
Gibson SA, et al.
Journal of Immunology, 198(11), 4244-4254 (2017)