Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4504276
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CDK5 (pTyr15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr15)
informacje o genach
human ... CDK5(1020)
Opis ogólny
Kinaza zależna od cyklin 5 (CDK5) należy do rodziny CDK. Aktywna CDK5 jest obecna w komórkach β trzustki, komórkach nabłonka rogówki i monocytach. Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q36.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CDK5 wokół miejsca fosforylacji Tyr15.
Zakres immunogenu: 1-50
Działania biochem./fizjol.
Kinaza zależna od cyklin 5 (CDK5) kontroluje migrację i plastyczność neuronów. Białko to uczestniczy w migracji neuronów, wzroście neurytów i wsparciu oraz synaptogenezie. Pomaga również w rozwoju naczyń limfatycznych. Tłumienie Cdk5 promuje śmierć komórek inicjujących nowotwór.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of Cdk5 induces cell death of tumor-initiating cells
Mandl MM, et al.
British Journal of Cancer, 116(7), 912-922 (2017)
Biological functions of CDK5 and potential CDK5 targeted clinical treatments
Shupp A, et al.
Oncotarget, 8(10), 17373-17382 (2017)
Evaluation and clinical significance of cyclin-dependent kinase5 expression in cervical lesions: a clinical research study in Guangxi, China
Pan DH, et al.
European Journal of Medical Research, 21(1), 28-28 (2016)
Cyclin-dependent kinase 5 controls vasculogenic mimicry formation in non-small cell lung cancer via the FAK-AKT signaling pathway
Zhou X, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 492(3), 447-452 (2017)
Chia-Yi Su et al.
Scientific reports, 9(1), 13703-13703 (2019-09-25)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is predominantly expressed in neuron and plays an important role in neuronal physiology. Increasing evidence also indicates that Cdk5 may contribute to malignant progression of some types of cancers; however, the underlying mechanism remains elusive. In