Merck
07-1216
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka katalityczna
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Serynowo-treoninowa fosfataza białkowa 2A, podjednostka regulatorowa 56 kDa, izoforma delta, izoforma delta podjednostki regulatorowej B56, fosfataza białkowa, fosfataza białkowa 2, podjednostka regulatorowa B (B56), izoforma delta, fosfataza białkowa 2, podjednostka regulatorowa B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, chicken, bovine, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2R5D(5528)
General description
60 kDa
PP2A jest białkową fosfatazą Ser/Thr typu 2 charakteryzującą się wysoką aktywnością wobec podjednostki α kinazy fosforylazy i niską wrażliwością na Inhibitor-2. PP2A odróżnia się od PP2B / kalcyneuryny i PP2C częściową aktywnością przy braku kationów dwuwartościowych i wysoką wrażliwością na kwas okadaikowy. Uważa się również, że jest głównym downmodulatorem kaskad kinaz Ser/Thr. PP2A jest heterotrimerem zawierającym podjednostkę strukturalną (A), podjednostkę regulatorową (B) i podjednostkę katalityczną (C). Istnieje wiele izotypów (kodowanych przez różne geny) podjednostki B, pogrupowanych w trzy rodziny: B/PR55, B′/PR61 i B′′/PR72. PTPA jest członkiem rodziny B′, która jest wymagana do aktywacji PP2A przez niezdefiniowany mechanizm.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd odpowiadający a.a. 298-309 ludzkiej sekwencji.
Application
Immunohistochemia (parafina): Przeciwciało rozcieńczono do 1:100, stosując IHC-Select Detection z HRP-DAB. Immunoreaktywność jest widoczna jako barwienie w normalnym ludzkim jądrze.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało anty-PP2A, podjednostka katalityczna jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P) do wykrywania PP2A.
Biochem/physiol Actions
Peptyd jest wysoce konserwatywny u ludzi, szczurów, bydła, myszy i kurczaków.
Rozpoznaje podjednostkę katalityczną fosfatazy białkowej 2A.
Physical form
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -80°C od daty otrzymania. Unikać wielokrotnego zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Routinely evaluated by Western Blot on HEK293 lysates.
Western Blot Analysis:
1:500-1:1,000 dilution is traditonally used to detected PP2A, Catalytic subunit in 10 μg of HEK293 lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB1621
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c