Kluczowe dokumenty
SAB4503802
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-BTK (pTyr551) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AT, Anti-IMD1, Anty-AGMX1, Anty-ATK, Anty-BPK, Anty-IGHD3, Anty-PSCTK1, Anty-XLA
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 76 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr551)
informacje o genach
human ... BTK(695)
Opis ogólny
Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xq22. Kodowane białko należy do rodziny kinaz Tec.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej BTK wokół miejsca fosforylacji Tyr551.
Zakres immunogenu: 516-565
Działania biochem./fizjol.
Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK) jest kluczowym elementem sygnalizacji receptora komórek B, który ułatwia interakcje z mikrośrodowiskiem guza oraz stymuluje przeżycie i proliferację komórek przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Kodowane białko odgrywa również kluczową rolę w aktywacji różnych konstytutywnie aktywnych szlaków przeżycia komórek CLL, takich jak Akt, kinaza regulowana sygnałem pozakomórkowym (ERK) i czynnik jądrowy κ wzmacniający łańcuch lekki aktywowanych komórek B (NF-κB). Ponadto jest on również niezbędny do naprowadzania i adhezji komórek B za pośrednictwem chemokin. Polimorfizmy w tym genie są związane z rozwojem objawowego pierwotnego niedoboru przeciwciał (PAD), agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeting BTK with Ibrutinib in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia
Byrd JC
The New England Journal of Medicine, 369, 32-42 (2013)
Validation of the STR DXS7424 and the linkage situation on the X-chromosome.
Edelmann J
Forensic Science International, 125, 217-222 (2002)
The lack of BTK does not impair monocytes and polymorphonuclear cells functions in X-linked agammaglobulinemia under treatment with intravenous immunoglobulin replacement
Cavaliere FM
PLoS ONE, 12 (2017)