Kluczowe dokumenty
SAB4503757
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CREB (pSer142) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer142)
informacje o genach
human ... CREB1(1385)
Opis ogólny
Gen CREB1 (białko wiążące element odpowiedzi cAMP) koduje komórkowy czynnik transkrypcyjny CREB o masie 43 kDa. Składa się on z 341 aminokwasów. Należy do rodziny podstawowych czynników transkrypcyjnych z suwakiem leucynowym. CREB1 jest obficie regulowany w ludzkich tkankach i znajduje się na ludzkim chromosomie 2q33-35.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CREB wokół miejsca fosforylacji Ser142.
Zakres immunogenu: 111-160
Działania biochem./fizjol.
Zablokowanie CREB (białko wiążące element odpowiedzi cAMP) promuje apoptozę w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej pre-B poprzez zapobieganie sygnałom pro-przeżycia. CREB kontroluje transkrypcję białek antyapoptotycznych w kilku typach komórek. Zmniejszenie fosforylacji CREB prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania mitochondriów i apoptozy indukowanej niedotlenieniem w chondrocytach.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hypoxia-induced apoptosis and mitochondrial dysfunction in chondrocytes arising from CREB phosphorylation reduction
Qiu YY, et al.
Genetics and molecular research : GMR (2016)
Effects of the G(-656)A variant on CREB1 promoter activity in a neuronal cell line: interactions with gonadal steroids and stress
Zubenko GS and Hughes HB 3rd
Molecular Psychiatry, 14(4), 390-397 (2009)
Oxidative stress-induced CREB upregulation promotes DNA damage repair prior to neuronal cell death protection
Pregi N, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 425(1-2), 9-24 (2017)
CREB knockdown inhibits growth and induces apoptosis in human pre-B acute lymphoblastic leukemia cells through inhibition of prosurvival signals
Shabestari RM, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 87, 274-279 (2017)
Varicella-Zoster Virus Activates CREB, and Inhibition of the pCREB-p300/CBP Interaction Inhibits Viral Replication In Vitro and Skin Pathogenesis In Vivo
Francois S, et al.
Journal of Virology, 90(19), 8686-8697 (2016)