Kluczowe dokumenty
SAB4503694
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HDAC7B, HDAC9A, HISTONE DEACETYLASE 7B, KIAA0744 HISTONE DEACETYLASE 9A, MITR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 111 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC9(9734)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-HDAC9wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka HDAC9.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HDAC9.
Zakres immunogenu: 1017-1066
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bi Lian et al.
Theranostics, 10(24), 11092-11109 (2020-10-13)
Rationale: Paclitaxel resistance is a major concern when treating triple-negative breast cancer (TNBC) patients. We aimed to identify candidates causing paclitaxel resistance and explore their significance in TNBC therapeutics. Methods: A genome-wide CRISPR screening, integrated with transcriptome analyses, was performed
Nicholas C Blixt et al.
PloS one, 12(9), e0185441-e0185441 (2017-09-28)
Histone deacetylases (HDACs) are negative regulators of transcription and have been shown to regulate specific changes in gene expression. In vertebrates, eighteen HDACs have thus far been identified and subdivided into four classes (I-IV). Key roles for several HDACs in