Kluczowe dokumenty
SAB4503545
Sigma-Aldrich
Anti-Claudin 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CLD1, CLDN1, SEMP1, Senescence-associated epithelial membrane protein, UNQ481/PRO944
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN1(9076)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Claudin1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Claudin 1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej klaudyny 1.
Zakres immunogenu: 162-211
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zachary R Visco et al.
Frontiers in oncology, 11, 620873-620873 (2021-04-09)
Over 21,000 women are diagnosed with ovarian cancer (OC) in the United States each year and over half that number succumb to this disease annually, often due to recurrent disease. A deeper understanding of the molecular events associated with recurrent
Lin Cao et al.
Protein & cell, 10(3), 178-195 (2018-03-16)
Hepatitis C virus (HCV) is a leading cause of liver disease worldwide. Although several HCV protease/polymerase inhibitors were recently approved by U.S. FDA, the combination of antivirals targeting multiple processes of HCV lifecycle would optimize anti-HCV therapy and against potential
Fengwu Li et al.
Cell transplantation, 28(2), 145-156 (2018-12-21)
Ischemic stroke destroys blood-brain barrier (BBB) integrity. There are currently no effective treatments available in the clinical setting. Post-ischemia treatment with phenothiazine drugs [combined chlorpromazine and promethazine (C+P)] has been shown to be neuroprotective in stroke. The present study determined