Unfortunately, the solubility of this product is not determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
Nazwa produktu
Larazotide acetate salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(C)C)CC(C)C)C(C)C)CCC(=O)N.OC(=O)C
InChI
1S/C32H55N9O10.C2H4O2/c1-16(2)12-20(38-30(49)26(17(3)4)39-24(44)14-35-23(43)13-33)28(47)40-27(18(5)6)31(50)37-19(9-10-22(34)42)32(51)41-11-7-8-21(41)29(48)36-15-25(45)46;1-2(3)4/h16-21,26-27H,7-15,33H2,1-6H3,(H2,34,42)(H,35,43)(H,36,48)(H,37,50)(H,38,49)(
InChI key
NYGCNONRVCGHAT-UFIKZEAMSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| color white to beige | color white to off-white | color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Please, can you provide more information abour Larazotide solubility?