Kluczowe dokumenty
SAB4503474
Sigma-Aldrich
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
α-actinin skeletal muscle isoform 2, α-actinin-2, α-actinin-3, ACTN2, F-actin cross-linking protein
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Anti-Actinin α antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 103 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTN2(88)
Opis ogólny
Anti-Actinin α Antibody detects endogenous levels of total Actinin α protein.
α-actinin-2 (ACTN2) is a myofibrillar protein that is expressed in cardiac muscle. It is located at the the Z disk. The ACTN2 gene is mapped to human chromosome 1q43.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Actinin alpha-2/3.
Immunogen Range: 31-80
Działania biochem./fizjol.
Mutation in the α-actinin-2 (ACTN2) gene leads to hypertrophic cardiomyopathy. It is essential in cross-linking actin and titin filaments in the Z-disc. ACTN2 is associated with a number of cytoskeletal and signaling molecules and is involved in the structural and modulatory roles in the organization of the cytoskeleton and muscle contraction.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hypertrophic cardiomyopathy mutations in the calponin-homology domain of ACTN2 affect actin binding and cardiomyocyte Z-disc incorporation.
Haywood N, et al.
The Biochemical Journal, 473(16), 2485?2493-2485?2493 (2016)
Katherine L Dominic et al.
The Journal of general physiology, 155(6) (2023-04-18)
Cardiac myosin binding protein C (cMyBPC) is an 11-domain sarcomeric protein (C0-C10) integral to cardiac muscle regulation. In vitro studies have demonstrated potential functional roles for regions beyond the N-terminus. However, the in vivo contributions of these domains are mostly
Chang Yoon Doh et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(3), 661-677 (2019-01-07)
Mutations in cardiac myosin binding protein C (cMyBPC) are a major cause of hypertrophic cardiomyopathy (HCM). In particular, a single amino acid substitution of tyrosine to serine at residue 237 in humans (residue 235 in mice) has been linked to
Clinical utility gene card for: dilated cardiomyopathy (CMD).
Posafalvi A, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(10) (2013)
Jiayang Li et al.
JCI insight, 5(17) (2020-08-05)
Decreased cardiac myosin-binding protein C (cMyBPC) expression due to inheritable mutations is thought to contribute to the hypertrophic cardiomyopathy (HCM) phenotype, suggesting that increasing cMyBPC content is of therapeutic benefit. In vitro assays show that cMyBPC N-terminal domains (NTDs) contain