Kluczowe dokumenty
SAB4503174
Sigma-Aldrich
Anti-MYH14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MYH14, Myosin heavy chain 14, Myosin heavy chain non-muscle Iic, Myosin-14, NMHC II-C
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 228 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH14(79784)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MYH14wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MYH14.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MYH14.
Zakres immunogenu: 1051-1100
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer White et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 297(9), 1571-1584 (2014-08-16)
It is important to understand how muscle forms normally in order to understand muscle diseases that result in abnormal muscle formation. Although the structure of myofibrils is well understood, the process through which the myofibril components form organized contractile units
Kumarjeet Banerjee et al.
iScience, 26(12), 108384-108384 (2023-12-04)
The expression of mechanoresponsive nonmuscle myosin II (NMII)C is found to be inducible during tumor progression, but its mechanism is yet to be explored. Here, we report a group of microRNAs (mmu-miR-200a-5p, mmu-miR-532-3p, mmu-miR-680, and mmu-miR-1901) can significantly repress the
Jennifer White et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 301(12), 2067-2079 (2018-12-12)
The formation of myofibrils was analyzed in neonatal mouse cardiomyocytes grown in culture and stained with fluorescent antibodies directed against myofibrillar proteins. The cardiomyocyte cultures also were exposed to siRNA probes to test the role of nonmuscle myosin IIB expression