Merck
ABT1340
Przeciwciało anty-Miozyna-10/MYH10/Miozyna IIB
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Myosin-10, Cellular myosin heavy chain, type B, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, NMMHC-B, NMMHC II-b, NMMHC-IIB, Non-muscle myosin heavy chain B, Non-muscle myosin heavy chain Iib, MHC IIB
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYH10(4628)
General description
Miozyna-10 (UniProt P35580; znana również jako komórkowy łańcuch ciężki miozyny, typ B, łańcuch ciężki miozyny 10, łańcuch ciężki miozyny, niemięśniowy IIb, NMMHC-B, NMMHC II-b, NMMHC-IIB, niemięśniowy łańcuch ciężki miozyny B, niemięśniowy łańcuch ciężki miozyny IIb) jest kodowana przez gen MYH10 (znany również jako NMMHCB) (identyfikator genu 4628) u człowieka. Niemięśniowa miozyna II odgrywa ważną rolę w migracji i inwazji komórek. Holoenzym miozyny II składa się z dwóch łańcuchów ciężkich miozyny (MHC), dwóch niezbędnych łańcuchów lekkich i dwóch regulacyjnych łańcuchów lekkich. U ssaków istnieją trzy różne niemięśniowe białka MHC II, IIA (MYH9), IIB (MYH10) i IIC (MYH14), pełniące zarówno unikalne, jak i nakładające się role. Uważa się, że jednym z początkowych etapów przerzutów komórek nowotworowych jest proces przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT). Ekspresja miozyny IIB i fosforylacja łańcucha ciężkiego miozyny IIA są regulowane w górę po indukowanym przez TGF-β EMT w komórkach nabłonka sutka, podczas gdy hamowanie ekspresji miozyny IIB w komórkach mezenchymalnych po EMT zmniejsza transmigrację i inwazję.
Zaobserwowano ~250 kDa. Obliczono 229,0 kDa (izoforma 1), 230,8 kDa (izoforma 2), 231,4 kDa (izoforma 3), 232,5 kDa (izoforma 4), 230,0 kDa (izoforma 5). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej sekwencji ludzkiej miozyny-10.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Myosin-10/MYH10/Myosin IIB w 10 µg lizatu komórek MCF-10A.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła podwyższoną ekspresję MHC IIB w MDA-MB-468, MDA-MB-231 i MCF10A, podczas gdy bardzo niską ekspresję MHC IIB wykryto w MCF7, T47D, BT-474 i SKBR3 (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła poziomy MHC IIB w komórkach gruczołu sutkowego myszy NMuMG po stymulacji TGF-beta lub knockdown hnRNP E1 za pośrednictwem shRNA. Nadekspresja E1 osłabiła stymulowaną przez TGF-beta regulację MHC IIB w komórkach NMuMG (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność MHC IIB zlokalizowaną w tylnych i okołojądrowych regionach migrujących i transmigrujących komórek hnRNP E1-knockdown mysiego gruczołu sutkowego E1-shRNA NMuMG za pomocą fluorescencyjnego barwienia immunocytochemicznego 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,1% TritonX-100-permeablizowanych komórek (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność MHC IIB głównie w warstwie mioepitelialnej z ekspresją SAM, ale nie w warstwie luminalnej z ekspresją cytokeratyny 8, w 4% utrwalonych paraformaldehydem, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki sutka myszy za pomocą fluorescencyjnej immunohistochemii (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Anti-Myosin-10/MYH10/Myosin IIB Antibody to przeciwciało przeciwko miozynie-10/MYH10/Myosin IIB do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii, immunofluorescencji.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi pięcioma splicowanymi izoformami ludzkiej miozyny-10 zgłoszonymi przez UniProt (P35580).
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Myosin-10/MYH10/Myosin IIB in 10 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c