Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010682
Sigma-Aldrich
Anti-SIGLEC9 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein FOAP-9, Anti-Sialic acid-binding Ig-like lectin 9 precursor, Anti-Siglec-9
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QNLTMTVFQGDGTVSTVLGNGSSLSLPEGQSLRLVCAVDAVDSNPPARLSLSWRGLTLCPSQPSNPGVLELPWVHLRDEAEFTCRAQNPLGSQQVYLNVSLQSKATSGVTQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC9(27180)
Opis ogólny
Gen SIGLEC9 (sialic acid-binding Ig-like lectin 9) koduje członka rodziny Siglec (sialic acid-binding Ig-like lectin), która należy do nadrodziny immunoglobulin (IgSF). Lektyny Siglec są białkami transbłonowymi typu I, które ulegają ekspresji głównie na komórkach odpornościowych. Gen SIGLEC9 składa się z siedmiu eksonów przeplatanych sześcioma intronami i jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.4. Kodowane białko ma długość 463 aminokwasów. Stwierdzono obfitą ekspresję Siglec-9 w szpiku kostnym, łożysku, śledzionie i wątrobie płodu. Rodzina Siglec charakteryzuje się obecnością jednej N-końcowej domeny zestawu V i zmiennej liczby domen zestawu C2. Członkowie tej rodziny są zaangażowani w pośredniczenie w interakcjach białko-węglowodan poprzez specyficzne interakcje z glikoproteinami i glikolipidami zawierającymi kwas sialowy.
Immunogen
Sialic acid-binding Ig-like lectin 9 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Siglec-9 jest lektyną, która wiąże się z kwasami sialowymi poprzez N-końcową domenę V-set Ig. Zawiera motywy hamujące oparte na tyrozynie w ogonie cytoplazmatycznym. Hamuje niepożądaną reaktywność neutrofili i kontroluje wrodzoną odpowiedź immunologiczną, rozpoznając kwasy sialowe gospodarza jako "własne". Wiąże się preferencyjnie z α-2,3- lub α-2,6-kwasem sialowym. Ułatwia przekazywanie apoptotycznych i nieapoptotycznych sygnałów śmierci do neutrofili.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71902
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephan von Gunten et al.
Blood, 106(4), 1423-1431 (2005-04-14)
We report about new apoptotic and non-apoptotic death pathways in neutrophils that are initiated via the surface molecule sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec)-9. In normal neutrophils, Siglec-9 ligation induced apoptosis. Inflammatory neutrophils obtained from patients with acute septic shock or
G Foussias et al.
Genomics, 67(2), 171-178 (2000-07-25)
Using the positional cloning approach, we have identified siglec-9 (HGMW-approved symbol SIGLEC9) a novel member of the sialic acid-binding Ig-like lectin (Siglec) family, which belongs to the immunoglobulin superfamily (IgSF). We characterized the genomic structure of this gene and determined
Aaron F Carlin et al.
Blood, 113(14), 3333-3336 (2009-02-07)
Human neutrophil Siglec-9 is a lectin that recognizes sialic acids (Sias) via an amino-terminal V-set Ig domain and possesses tyrosine-based inhibitory motifs in its cytoplasmic tail. We hypothesized that Siglec-9 recognizes host Sias as "self," including in cis interactions with
J Q Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 275(29), 22121-22126 (2000-05-10)
Here we characterize the properties and expression pattern of Siglec-9 (sialic acid-binding Ig-like lectin-9), a new member of the Siglec subgroup of the immunoglobulin superfamily. A full-length cDNA encoding Siglec-9 was isolated from a dibutyryl cAMP-treated HL-60 cell cDNA library.