Kluczowe dokumenty
SAB4502903
Sigma-Aldrich
Anti-Synapsin1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN1(6853)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Synapsin1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Synapsin1.
Synapsin I (SYN1) jest białkiem związanym z pęcherzykami synaptycznymi. Występuje w ośrodkowym układzie nerwowym, takim jak opuszka węchowa, kora mózgowa, hipokamp, zwoje podstawy, wzgórze, podwzgórze, móżdżek, móżdżek, rdzeń kręgowy i tylna przysadka mózgowa. SYN1 znajduje się w jądrze i cytoplazmie komórek ziarnistych oraz w kłębuszkowym kompleksie synaptycznym móżdżku. Znajduje się w ludzkim chromosomie Xp11.3.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej Synapsyny1.
Zakres immunogenów: 26-75
Działania biochem./fizjol.
Synapsyna I (SYN1) odgrywa ważną rolę w uwalnianiu neuroprzekaźników, egzocytozie pęcherzyków synaptycznych, wydłużaniu neurytów i synaptogenezie. Dysfunkcja mózgu występuje z powodu nieprawidłowej ekspresji synapsyny I.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evidence for a Turner syndrome locus or loci at Xp11. 2-p22. 1.
Zinn AR, et al.
American Journal of Human Genetics, 63(6), 1757-1766 (1998)
Increased synapsin I expression in cerebral malaria.
Thonsranoi K, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 13996?14004-13996?14004 (2015)