Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
guinea pig
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
General description
Application
- Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse cerebral cortex and hippocampus brain tissue sections.
- Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NeuN in rat E18 cortical cells.
- Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Physical form
Analysis Note
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABN90 | 04053252688065 |